Få mere at vide
L-Cysteine, Mikromol™
Artikelnummer. 17942416
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17942416 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17942416 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0024.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
L-Cystein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine
CAS 52-90-4
Analyt- eller komponentnavne L-Cysteine
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C3 H7 N O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym L-Cysteine, Acetylcysteine Imp. B (EP), Acetylcysteine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
SMIL N[C@@H](CS)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 121.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 121,0197 g/mol