Få mere at vide
L-Cysteine, Mikromol™
Beskrivelse
L-Cystein
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cysteine |
| CAS | 52-90-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | L-Cysteine |
| Forsendelsestilstand | Ispose (-20 °C) |
| Molekylær formel | C3 H7 N O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | L-Cysteine, Acetylcysteine Imp. B (EP), Acetylcysteine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](CS)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyre |
| Vis mere |