Få mere at vide
L-Cysteine methyl ester hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402309
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16402309 1 g
1 options
Artikelnummer. 16402309 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1038
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress L-Cysteine methyl ester hydrochloride is an antitussive, and an expectorant agent, used to relieve breathing difficulties caused by mucus.
L-Cysteine methyl ester hydrochloride is an antitussive, and an expectorant agent, used to relieve breathing difficulties caused by mucus.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine methyl ester hydrochloride
CAS 18598-63-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H10ClNO2S
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (582.58 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@@H](CS)C(OC)=O.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 171.65
Formel vægt 171.65
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation