Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-cystein methylester hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10561521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10561521 25 g Glasflaske 25g
10279833 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10561521 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 303240250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 18598-63-5 | C4H10ClNO2S | 171,639 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18598-63-5
Molekylær formel C4H10ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 171.639
MDL nummer MFCD00038985
InChI nøgle WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Synonym l-cysteine methyl ester hydrochloride, methyl l-cysteinate hydrochloride, h-cys-ome.hcl, l-cystein methyl ester hydrochloride, acdrile, actiol, mecysteine hydrochloride, cysteine methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride
PubChem CID 2733208
IUPAC navn methyl-(2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)C(CS)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine methyl ester hydrochloride
Navn note 98%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HSCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Mængde 25 g
Merck Index 15, 5856
Specifik rotation -1,5° til -3,2 (20 °C, 589 nm) (c=5, 1N HCl°)
Formel vægt 171.65
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver