Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-cystein methylester hydrochlorid
Beskrivelse
L-Cystein-methylesterhydrochlorid er et biokemisk stof, der har vist sig at hæmme binding af ethynyestradiol-metabolitter til protein og nukleinsyrer. Det bruges til syntese af peptider, Fremstilling af thiazolidin-4-carboxylater med carbonylforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-Cystein methylester hydrochlorid er et biokemisk stof, der har vist sig at hæmme binding af ethynyestradiol metabolitter til protein og nukleinsyrer. Det bruges til syntese af peptider, Fremstilling af thiazolidin-4-carboxylater med carbonylforbindelser.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cysteine methyl ester hydrochloride |
| Smeltepunkt | 142 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Beilstein | 3685824 |
| Merck Index | 14,5785 |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 171.65 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |