Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-cystein methylester hydrochlorid
Artikelnummer. 15486379
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486379 25 g 25g
15496379 100 g 100g
15406389 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15486379 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64436.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18598-63-5 | C4H10ClNO2S | 171.639 g/mol
L-Cystein-methylesterhydrochlorid er et biokemisk stof, der har vist sig at hæmme binding af ethynyestradiol-metabolitter til protein og nukleinsyrer. Det bruges til syntese af peptider, Fremstilling af thiazolidin-4-carboxylater med carbonylforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser L
-Cystein methylester hydrochlorid er et biokemisk stof, der har vist sig at hæmme binding af ethynyestradiol metabolitter til protein og nukleinsyrer. Det bruges til syntese af peptider, Fremstilling af thiazolidin-4-carboxylater med carbonylforbindelser.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18598-63-5
Molekylær formel C4H10ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 171.639
MDL nummer MFCD00038998
InChI nøgle WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Synonym l-cysteine methyl ester hydrochloride, methyl l-cysteinate hydrochloride, h-cys-ome.hcl, l-cystein methyl ester hydrochloride, acdrile, actiol, mecysteine hydrochloride, cysteine methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride
PubChem CID 2733208
IUPAC navn methyl-(2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)C(CS)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 142°C (decomposition)
Farve Hvid
Beilstein 3685824
Merck Index 14,5785
Opløselighedsinformation Soluble in water
Mængde 25 g
Formel vægt 171.65
Fysisk form Krystallinsk pulver