Få mere at vide
L-cysteinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30006549
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30006549 5 g
1 options
Artikelnummer. 30006549 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9950355G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine hydrochloride
CAS 52-89-1
Molekylær formel C3 H7 N O2 S . H Cl
Synonym (R)-Cysteine HCl, (R)-1-carboxy-2-mercaptoethanaminium chloride, L-(+)-Cysteine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
SMIL Cl.N[C@@H](CS)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 157.62
Mængde 5 g
Formel vægt 156.9964