Få mere at vide
L-Cysteinhydrochlorid, Monohydrat, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15557954 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15557954 100 g Poly flaske 100g
15567954 1 kg Poly flaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15557954 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 207105
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 4-6-7048
Molekylær formel C3H10ClNO3S
Molekylvægt (g/mol) 175.63
InChI nøgle QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyre;hydrat;hydrochlorid
SMIL C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine Hydrochloride
Navn note Monohydrate
Emballage Poly flaske
Mængde 100 g
Formel vægt 175.64
Specifik vægtfylde 1L = 1.50kg
Grad Multi-Compendial/USP