Description
- L-Cysteinhydrochloridmonohydrat er blevet brugt i en protokol til separation af dorsale rodganglionneuroner (DRG'er)
- Det er også blevet brugt i et studie til at undersøge dets effekt som hæmmer i at forhindre enzymatisk bruning i æbler
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE |
| CAS | 4-6-7048 |
| Smeltepunkt | 175 °C (litteratur) |
| Lineær formel | C3H7NO2S·HCl· H2O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl |
| Opløselighedsinformation | Frit opløseligt i vand (50 mg/ml). |
| SMIL | C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyre;hydrat;hydrochlorid |
| PubChem CID | 23462 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate