Få mere at vide
L-cystein hydrochlorid monohydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11413410 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413410 5 kg -
11483400 100 g -
11403410 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413410 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210144605
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-02-2027
CAS: 4-6-7048 | C3H10ClNO3S | 175.63 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 4-6-7048
Molekylær formel C3H10ClNO3S
Molekylvægt (g/mol) 175.63
MDL nummer MFCD00065606
InChI nøgle QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyre;hydrat;hydrochlorid
SMIL C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Navn note Forløber inden for fødevare-, farmaceutiske og personlige plejeindustrier
Mængde 5 kg
Formel vægt 175.64
Grad Celledyrkning
Fysisk form Krystaller