Få mere at vide
L-Cysteine Hydrochloride, Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10499740 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10499740 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10499740 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/9152/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 175°C
CAS 4-6-7048
pH 1 to 2
Farve White
Molekylær formel C3H10ClNO3S
Emballage Plastic Powder Jar
MDL nummer 65606
InChI nøgle QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Molekylvægt (g/mol) 175.63
Mængde 100 g
Formel vægt 175.64g/mol
Fysisk form Solid