Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-cystein hydrochlorid monohydrat, 99%
Artikelnummer. p-4408385
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11448563
Brand: Thermo Scientific Chemicals A10389.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7048-04-6 | C3H10ClNO3S | 175.63 g/mol
L-Cysteinhydrochloridmonohydrat bruges som forløber i fødevarer, farmaceutiske produkter og produkter til personlig pleje. Det er aktivt involveret i produktionen af smagsstoffer såsom kødsmag opnået ved at reagere med sukker. Det spiller en vigtig rolle som et nøgleråmateriale til fremstilling af N-acetyl-L-cystein, S-carboxymethyl-L-cystein og L-cysteinbase. Det er involveret i behandlingen af leversygdomme som en antioxidant og modgift. Da den er en essentiel aminosyre, bruges den som dyrefoder især til får, som er ansvarlig for væksten af uld.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Cysteinhydrochloridmonohydrat bruges som forløber i fødevarer, farmaceutiske og personlige plejeprodukter. Det er aktivt involveret i produktionen af smagsstoffer såsom kødsmag opnået ved at reagere med sukker. Det spiller en vigtig rolle som et nøgleråmateriale til fremstilling af N-acetyl-L-cystein, S-carboxymethyl-L-cystein og L-cysteinbase. Det er involveret i behandlingen af leversygdomme som en antioxidant og modgift. Da den er en essentiel aminosyre, bruges den som dyrefoder især til får, som er ansvarlig for væksten af uld.
Opløselighed Opløselig i koldt vand
.
Noter
Luft- og lysfølsom. Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, metaller og hydrogenchlorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-6-7048
Molekylær formel C3H10ClNO3S
Molekylvægt (g/mol) 175.63
MDL nummer MFCD00065606
InChI nøgle QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyre;hydrat;hydrochlorid
SMIL C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine hydrochloride monohydrate
Smeltepunkt ∽175°C (decomposition)
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 5158059
Opløselighedsinformation Soluble in cold water.
Mængde 25 g
Formel vægt 175.64 (157.62 Anhydrous)
Følsomhed Air Sensitive
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Cysteine hydrochloride monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i