Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-cystein hydrochlorid monohydrat, 99%
Beskrivelse
L-Cysteinhydrochloridmonohydrat bruges som forløber i fødevarer, farmaceutiske produkter og produkter til personlig pleje. Det er aktivt involveret i produktionen af smagsstoffer såsom kødsmag opnået ved at reagere med sukker. Det spiller en vigtig rolle som et nøgleråmateriale til fremstilling af N-acetyl-L-cystein, S-carboxymethyl-L-cystein og L-cysteinbase. Det er involveret i behandlingen af leversygdomme som en antioxidant og modgift. Da den er en essentiel aminosyre, bruges den som dyrefoder især til får, som er ansvarlig for væksten af uld.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
L-Cysteinhydrochloridmonohydrat bruges som forløber i fødevarer, farmaceutiske og personlige plejeprodukter. Det er aktivt involveret i produktionen af smagsstoffer såsom kødsmag opnået ved at reagere med sukker. Det spiller en vigtig rolle som et nøgleråmateriale til fremstilling af N-acetyl-L-cystein, S-carboxymethyl-L-cystein og L-cysteinbase. Det er involveret i behandlingen af leversygdomme som en antioxidant og modgift. Da den er en essentiel aminosyre, bruges den som dyrefoder især til får, som er ansvarlig for væksten af uld.
Opløselighed Opløselig i koldt vand
.
Noter
Luft- og lysfølsom. Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, metaller og hydrogenchlorid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cysteine hydrochloride monohydrate |
| Smeltepunkt | ∽175 °C (dekomponering) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Beilstein | 5158059 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i koldt vand. |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 175,64 (157,62 Vandfri) |
| Følsomhed | Luftfølsom |
Sikkerhed og håndtering
- L-Cysteine hydrochloride monohydrate
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.