Få mere at vide
L-cysteinhydrochloridmonohydrat, 98,5 til 101,5% (tør basis)
Artikelnummer. 15895448 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15895448 100 g Plastflaske 100g
15885448 25 g Plastflaske 25g
15805458 1 kg Plastflaske 1kg
15815458 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15895448 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J14035.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7048-04-6 | C3H10ClNO3S | 175,63 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-6-7048
Molekylær formel C3H10ClNO3S
Molekylvægt (g/mol) 175.63
MDL nummer MFCD00065606
InChI nøgle QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.H2O, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyre;hydrat;hydrochlorid
SMIL C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Smeltepunkt ∼175 °C (dekomponering)
Assay Procent Noter Tør basis
Emballage Plastflaske
Lineær formel HSCH2CH(NH2)COOH.HCl.H2O
Beilstein 5158059
Mængde 100 g
Formel vægt 175.63
Procent renhed 98,5 til 101,5 %
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Cysteine hydrochloride monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Cysteine hydrochloride monohydrate