Få mere at vide
L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate, 98.5 to 101.5% (Dry Basis)
Artikelnummer. 15885448 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15885448 25 g Plastflaske 25g
15895448 100 g Plastflaske 100g
15805458 1 kg Plastflaske 1kg
15815458 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15885448 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J14035.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7048-04-6 | C3H10ClNO3S | 175.63 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-6-7048
Molekylær formel C3H10ClNO3S
Molekylvægt (g/mol) 175.63
MDL nummer MFCD00065606
InChI nøgle QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.H2O, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyre;hydrat;hydrochlorid
SMIL C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Smeltepunkt ∼175°C (decomposition)
Assay Procent Noter Tør basis
Emballage Plastflaske
Lineær formel HSCH2CH(NH2)COOH.HCl.H2O
Beilstein 5158059
Mængde 25 g
Formel vægt 175.63
Procent renhed 98.5 to 101.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver