Få mere at vide
L-Cysteine hydrochloride hydrate, 98.5-101.0%
Artikelnummer. 10226983 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10226983 500 g Plastflaske 500g
10040840 5 g Glasflaske 5g
10646102 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10226983 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111785000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
L-cysteine hydrochloride hydrate, CA S# 7048-04-6, also known as L-cysteine hydrochloride monohydrate, is a soluble salt of the non-essential amino acid, L-cysteine. It is commonly used as a nucleophile in several chemical reactions. | CAS: 345909-32-2 | C3H8ClNO2S | 157.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
•L-cysteinhydrochloridhydrat er en ikke-essentiel proteinogen aminosyre, der almindeligvis anvendes i kemiske reaktioner, for eksempel deltager thiolsidekæden i cystein ofte i enzymatiske reaktioner som en nukleofil.
Anvendelse
•L-cysteinhydrochloridhydrat spiller en vigtig rolle som en histidin-ammoniak-lyase-hæmmer med evnen til at interferere med virkningen af histidin-ammoniak-lyase.
• I kemiske reaktioner anvendes L-cysteinhydrochloridhydrat som råmateriale til fremstilling af S-carboxymethyl-L-cystein, L-cysteinbase og N-acetyl-L-cystein.
• Denne forbindelse har også antioxidant aktivitet.
•Det er blevet brugt i laboratorieprotokoller til at adskille dorsale rodganglieneuroner.
• Denne forbindelse anvendes til at studere den hæmmende virkning af L-cysteinhydrochloridhydrat til at forhindre enzymatisk brunfarvning i æbler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 345909-32-2
Molekylær formel C3H8ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 157.61
MDL nummer MFCD00065606
InChI nøgle IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
SMIL Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine hydrochloride hydrate
Smeltepunkt 175°C
Ammonium 100ppm max.
Farve Hvid eller farveløs
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Jern (Fe) 20ppm max.
Analyseprocentområde 98.5-101.0%
Tab ved tørring 8.0% to 12.0% (24 hrs, 5mm Hg)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HCl·xH2O
Beilstein 04, 506
Specifik rotation +5.5° to +7.0° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl)
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 14, 2781
Sulfat aske 0.1% max.
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyre;hydrat;hydrochlorid
Specifik rotationstilstand + 5.50 (20.00°C c=8,6 N HCL)
Mængde 500 g
Formel vægt 157.61
Procent renhed 98.5 to 101.0% (on dried substance)
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Cysteine hydrochloride hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.