Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-cysteinhydrochlorid, vandfrit, 98%
Artikelnummer. 11342466
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342466 100 g 100g
11332466 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342466 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L06328.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
L-cysteinhydrochlorid, CAS# 7048-04-6, også kendt som L-cysteinhydrochloridmonohydrat, er et opløseligt salt af den ikke-essentielle aminosyre L-cystein. Det bruges ofte som nukleofil i flere kemiske reaktioner. | CAS: 52-89-1 | C3H8ClNO2S | 157,61 g/mol
L-Cysteinhydrochlorid, vandfrit er meget brugt som tilsætningsstof i fødevareproduktion. Det bruges som en antioxidant for at fremme gæringen og bevare smagen. Det bruges også i kosmetik og dyrefoder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • L-cysteinhydrochlorid er en ikke-essentiel proteinogen aminosyre, der almindeligvis anvendes i kemiske reaktioner, for eksempel deltager thiolsidekæden i cystein ofte i enzymatiske reaktioner som en nukleofil.
Anvendelse
  • L-cysteinhydrochlorid spiller en vigtig rolle som en histidin-ammoniak-lyase-hæmmer med evnen til at interferere med virkningen af histidin-ammoniak-lyase.
  • I kemiske reaktioner anvendes L-cysteinhydrochlorid som råmateriale til fremstilling af S-carboxymethyl-L-cystein, L-cysteinbase og N-acetyl-L-cystein.
  • Denne forbindelse har også antioxidant aktivitet.
  • Det er blevet brugt i laboratorieprotokoller til at adskille dorsale rodganglieneuroner.
  • Denne forbindelse anvendes til at studere den hæmmende virkning af L-cysteinhydrochloridhydrat til at forhindre enzymatisk brunfarvning i æbler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52-89-1
Molekylær formel C3H8ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 157.61
MDL nummer MFCD00064553
InChI nøgle IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride, cystein chloride, r-cysteine hydrochloride, l-cysteine.hcl, cysteine monohydrochloride, l-+-cysteine hydrochloride, l-cysteine, hydrochloride, l-cysteine monohydrochloride, cysteine hcl, l-cysteine hydrochloride anhydrous
PubChem CID 60960
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyre;hydrochlorid
SMIL Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine hydrochloride
Smeltepunkt ∽180 °C (dekomponering)
Navn note Vandfri
pH 0,8 til 1,2
Beilstein 3560277
Merck Index 14,2781
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. (580g/L ved 20 °C),
Mængde 100 g
Lugt Irriterende
Formel vægt 157.62
Optisk rotation +6,4° (c=5 in 5N HCl)
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Cysteine hydrochloride, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Cysteine hydrochloride