Få mere at vide
Melford L-cystein HCI
Artikelnummer. 30018208
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30018208 100 g
1 options
Artikelnummer. 30018208 Leverandør Melford Leverandørnr. C81020100.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
L-Cysteinhydrochloridmonohydrat er en forbindelse, der er et derivat af aminosyren cystein og er almindeligt anvendt som en forløber i syntesen af proteiner og peptider.
L-Cysteinhydrochloridmonohydrat er en forbindelse, der er et derivat af aminosyren cystein og er almindeligt anvendt som en forløber i syntesen af proteiner og peptider.
Det bruges ofte i cellekulturmedier for at understøtte cellernes vækst og levedygtighed. L-Cystein er en vigtig komponent for syntesen af glutathion, en vigtig antioxidant i celler.
Det anvendes i bioteknologiske processer til fremstilling af rekombinante proteiner. Det kan fungere som et reduktionsmiddel, hvilket letter den korrekte foldning og stabilitet af proteiner.
Forskere kan bruge dette kemikalie i forskellige laboratorieeksperimenter og undersøgelser, givet dets rolle i proteinsyntese og cellulære processer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine HCl
CAS 4-6-7048
Molekylær formel C3H7NO2S-HCl-H2O
Mængde 100 g