Få mere at vide
L-cystein ethylester hydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311677
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311677 100 g 100g
11301677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04692.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 868-59-7 | C5H12ClNO2S | 185.666 g/mol
L-Cystein ethylester hydrochlorid er meget udbredt i fødevaretilsætningsstoffer, kosmetik, farmaceutiske områder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser L-Cystein ethylester hydrochlorid er meget
udbredt i fødevaretilsætningsstoffer, kosmetik, farmaceutiske områder.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra fugt og oxidationsmidler. Uforeneligt med oxidationsmidler og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 868-59-7
Molekylær formel C5H12ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 185.666
MDL nummer MFCD00012631
InChI nøgle JFKJWWJOCJHMGV-WCCKRBBISA-N
Synonym l-cysteine ethyl ester hydrochloride, h-cys-oet.hcl, r-ethyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride, l-cystein ethyl ester hydrochloride, ethyl l-cysteinate hydrochloride, cysteine ethyl ester hydrochloride, l-cysteine ethyl ester hcl, unii-am467tb2i1, ethyl cysteinate hydrochloride, cysteine, ethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 2723617
IUPAC navn ethyl-(2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoat;hydrochlorid
SMIL CCOC(=O)C(CS)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine ethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 123°C to 125°C
Beilstein 3562600
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 100 g
Formel vægt 185.67
Optisk rotation −12° (c=1 in 1N HCl)
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed ≥98%