Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Cystein Ethyl Ester Hydrochlorid 98%
Artikelnummer. 10656102 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10656102 25 g 25g
10060850 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10656102 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 111790250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 868-59-7 | C5H12ClNO2S | 185.67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 868-59-7
Molekylær formel C5H12ClNO2S
MDL nummer MFCD00012631
InChI nøgle JFKJWWJOCJHMGV-WCCKRBBISA-N
Synonym l-cysteine ethyl ester hydrochloride, h-cys-oet.hcl, r-ethyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride, l-cystein ethyl ester hydrochloride, ethyl l-cysteinate hydrochloride, cysteine ethyl ester hydrochloride, l-cysteine ethyl ester hcl, unii-am467tb2i1, ethyl cysteinate hydrochloride, cysteine, ethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 2723617
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine ethyl ester hydrochloride
Navn note 98%
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% max. (40°C, 5 hrs) (vacuum, P2O5)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HSCH2CH(NH2)CO2C2H5·HCl
Mængde 25 g
Specifik rotation -9° to -13° (20°C, 589nm) (c=1, 1M HCl)
SMIL CCOC(=O)C(CS)N.Cl
IUPAC navn ethyl-(2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoat;hydrochlorid
Transmission 98% min. (c=2.5, H20, 430nm) 1cm cell
Molekylvægt (g/mol) 185.666
Formel vægt 185.67
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Chunks and/or Powder