Få mere at vide
L-Cysteine-D-penicillamine Disulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cysteine-D-penicillamine Disulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O4S2/c1-8(2,5(10)7(13)14)16-15-3-4(9)6(11)12/h4-5H,3,9-10H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)/t4-,5-/m0/s1 |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 268.0551 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |