Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-cystein, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15455929
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455929 100 g 100g
15445929 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455929 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63745.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    999.60 DKK
    805.65 DKK / 100g
    Spare 193.95 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 52-90-4 | C3H7NO2S | 121,154 g/mol
Ikke-animalsk L-cystin anvendes som en cellekulturmediekomponent til kommerciel biofremstilling af terapeutiske rekombinante proteiner og monoklonale antistoffer. L-cystin bruges som et cellekulturtilskud. l-cystein til medier beskytter mod eller vender unormal vækst& ondartet transformation i ældre kontroller. L-Cystein er et fødevaretilsætningsstof, der er tilladt til direkte tilsætning til fødevarer til konsum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ikke-animalsk L-cystin anvendes som en cellekulturmediekomponent til kommerciel biofremstilling af terapeutiske rekombinante proteiner og monoklonale antistoffer. L-cystin bruges som et cellekulturtilskud. l-cystein til medier beskytter mod eller vender unormal vækst& ondartet transformation i ældre kontroller. L-Cystein er et fødevaretilsætningsstof, der er tilladt til direkte tilsætning til fødevarer til konsum.
Opløselighed Opløseligt i vand (
10 mg/ml), 1N HCl (50 mg/ml) og ethanol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52-90-4
Molekylær formel C3H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 121.154
MDL nummer MFCD00064306
InChI nøgle XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonym l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine
Smeltepunkt ∽220 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Beilstein 1721408
Merck Index 14,2781
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (10 mg/ml), 1N HCl (50 mg/ml) og ethanol.
Mængde 100 g
Formel vægt 121.16
Optisk rotation +7,6° (c=5 i 5N HCl)
Følsomhed Luftfølsom
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver