Få mere at vide
L-Cysteine, 99,5 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463400 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11463400 500 g
11453400 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463400 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210144490
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
CAS: 52-90-4 | C3H7NO2S | 121.154 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 52-90-4
Molekylær formel C3H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 121.154
InChI nøgle XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonym l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99.5%
Mængde 500 g
Formel vægt 121.16
Grad Biokemisk
Fysisk form Krystallinsk pulver