Få mere at vide
L-Cysteine, 99.5%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453400 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11453400 100 g
11463400 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453400 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210144480
Kemiske identifikatorer
CAS 52-90-4
Molekylær formel C3H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 121.154
InChI nøgle XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonym l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99.5%
Mængde 100 g
Formel vægt 121.16
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-cysteine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-cysteine