Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-cystein, 99+ %
Artikelnummer. 10679263 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 10679263
Brand: Thermo Scientific Chemicals 173605000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
L-Cystein, CAS # 52-90-4, er en essentiel svovlholdig aminosyre relateret til cystin. Det spiller en vigtig rolle i proteinsyntesen. Det er en forløber for glutathion-antioxidantsystemet og jern-svovl-klynger.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • L-Cystein er en essentiel aminosyre og er en af de byggesten, der kræves til syntesen af proteiner
  • Denne forbindelse deltager i glutathion-antioxidantsystemet og jern-svovl-klynger
Applikationer
  • Det spiller en rolle i produktionen af smagsstoffer såsom kødsmag opnået ved at reagere med sukker
  • Denne forbindelse anvendes også til spaltning af disulfidbindinger i keratin, hovedproteinet i negle, hud og hår
  • I kemisk forskning bruges det som et afgørende råmateriale til fremstilling af N-acetyl-L-cystein, S-carboxymethyl-L-cystein og L-cysteinbase
  • L-Cystein er en komponent i antioxidanten glutathion og har vist sig at være involveret i metabolismen af essentielle biokemikalier såsom coenzym A, heparin og biotin
  • In vitro undersøgelser viste, at denne forbindelse kan neutralisere aktiviteten af acetaminophen. På grund af sin antioxidantaktivitet kan denne forbindelse desuden beskytte nervesystemet.
  • Denne forbindelse kan også binde til flere metalcofaktorer i enzymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52-90-4
Molekylær formel C3H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 121.154
MDL nummer MFCD00064306
InChI nøgle XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonym l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine
Ammonium 1000ppm max.
pH 4.5 to 6 (2.5% aq. soln.)
Farve Hvid
Klor (Cl) 400ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HSCH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation +8° to +9.5° (20°C, 589nm) (c=5, 2N HCl)
Sulfat 300ppm max.
Sulfat aske 0.1% max.
Specifik rotationstilstand +8.75 (20.00°C c=12,2N HCl)
Mængde 500 g
Formel vægt 121.15
Procent renhed ≥99.0% (on dried substance)
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller