Generel beskrivelse
- L-Cystein er en essentiel aminosyre og er en af de byggesten, der kræves til syntesen af proteiner
- Denne forbindelse deltager i glutathion-antioxidantsystemet og jern-svovl-klynger
Applikationer
- Det spiller en rolle i produktionen af smagsstoffer såsom kødsmag opnået ved at reagere med sukker
- Denne forbindelse anvendes også til spaltning af disulfidbindinger i keratin, hovedproteinet i negle, hud og hår
- I kemisk forskning bruges det som et afgørende råmateriale til fremstilling af N-acetyl-L-cystein, S-carboxymethyl-L-cystein og L-cysteinbase
- L-Cystein er en komponent i antioxidanten glutathion og har vist sig at være involveret i metabolismen af essentielle biokemikalier såsom coenzym A, heparin og biotin
- In vitro undersøgelser viste, at denne forbindelse kan neutralisere aktiviteten af acetaminophen. På grund af sin antioxidantaktivitet kan denne forbindelse desuden beskytte nervesystemet.
- Denne forbindelse kan også binde til flere metalcofaktorer i enzymer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cysteine |
| Ammonium | 1000 ppm maks. |
| pH | 4,5 til 6 (2,5 % vandig opl.) |
| Farve | Hvid |
| Klor (Cl) | 400 ppm maks. |
| Tungmetaller (som Pb) | 10 ppm maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. (105 °C, 3 timer) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |