Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-cystein, 99+ %
Artikelnummer. 10397540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10397540 25 g Plastflaske 25g
10543541 5 g Glasflaske 5g
10499470 100 g Plastflaske 100g
10679263 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10397540 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 173600250
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
L-Cystein, CAS # 52-90-4, er en essentiel svovlholdig aminosyre relateret til cystin. Det spiller en vigtig rolle i proteinsyntesen. Det er en forløber for glutathion-antioxidantsystemet og jern-svovl-klynger.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • L-Cystein er en essentiel aminosyre og er en af de byggesten, der kræves til syntesen af proteiner
  • Denne forbindelse deltager i glutathion-antioxidantsystemet og jern-svovl-klynger
Applikationer
  • Det spiller en rolle i produktionen af smagsstoffer såsom kødsmag opnået ved at reagere med sukker
  • Denne forbindelse anvendes også til spaltning af disulfidbindinger i keratin, hovedproteinet i negle, hud og hår
  • I kemisk forskning bruges det som et afgørende råmateriale til fremstilling af N-acetyl-L-cystein, S-carboxymethyl-L-cystein og L-cysteinbase
  • L-Cystein er en komponent i antioxidanten glutathion og har vist sig at være involveret i metabolismen af essentielle biokemikalier såsom coenzym A, heparin og biotin
  • In vitro undersøgelser viste, at denne forbindelse kan neutralisere aktiviteten af acetaminophen. På grund af sin antioxidantaktivitet kan denne forbindelse desuden beskytte nervesystemet.
  • Denne forbindelse kan også binde til flere metalcofaktorer i enzymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52-90-4
Molekylær formel C3H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 121.154
MDL nummer MFCD00064306
InChI nøgle XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonym l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine
Ammonium 1000 ppm maks.
pH 4,5 til 6 (2,5 % vandig opl.)
Farve Hvid
Klor (Cl) 400 ppm maks.
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 3 timer)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HSCH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation +8° til +9,5° (20 °C, 589 nm) (c=5, 2N HCl)
Sulfat 300 ppm maks.
Sulfat aske 0,1% maks.
Mængde 25 g
Formel vægt 121.15
Procent renhed ≥99,0% (på tørret stof)
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller