Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-cystein, 98+%
Artikelnummer. p-7080760
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11488643
Brand: Thermo Scientific Chemicals A10435.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
L-Cystein bruges som forløber i fødevarer, farmaceutiske produkter og produkter til personlig pleje. Det er aktivt involveret i produktionen af smagsstoffer såsom kødsmag opnået ved at reagere med sukker. Anvendes også til spaltning af disulfidbindinger i hårets keratin. Det spiller en vigtig rolle som et nøgleråmateriale til fremstilling af N-acetyl-L-cystein, S-carboxymethyl-L-cystein og L-cysteinbase. Dets derivat, N-acetyl-L-cystein, bruges som et kosttilskud. Det virker som en modgift mod acetaminophen overdosis og forhindrer leversvigt. Det beskytter nerverne mod oxidation og forhindrer derved sygdomme som Alzheimers og Parkinsons. Da den er en essentiel aminosyre, bruges den som dyrefoder især til får, som er ansvarlig for væksten af uld.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Cystein bruges som en forløber i fødevarer, farmaceutiske og personlige plejeprodukter. Det er aktivt involveret i produktionen af smagsstoffer såsom kødsmag opnået ved at reagere med sukker. Bruges også til spaltning af disulfidbindinger i hårets ′keratin. Det spiller en vigtig rolle som et nøgleråmateriale til fremstilling af N-acetyl-L-cystein, S-carboxymethyl-L-cystein og L-cysteinbase. Dets derivat, N-acetyl-L-cystein, bruges som et kosttilskud. Det virker som en modgift mod acetaminophen overdosis og forhindrer leversvigt. Det beskytter nerver mod oxidation og forhindrer derved sygdomme som ′Alzheimers og ′Parkinsons. Da den er en essentiel aminosyre, bruges den som dyrefoder især til får, som er ansvarlig for væksten af uld.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, eddikesyre og vandig ammoniak. Uopløseligt i ether, acetone, ethylacetat, benzen, carbondisulfid og
carbontetrachlorid
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52-90-4
Molekylær formel C3H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 121.154
MDL nummer MFCD00064306
InChI nøgle XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonym l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine
Smeltepunkt ∽220°C (decomposition)
Beilstein 1721408
Merck Index 14,2781
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,acetic acid and aqueous ammonia. Insoluble in ether,acetone,ethyl acetate,benzene,carbon disulfide and carbon tetrachloride
Mængde 50 g
Formel vægt 121.16
Følsomhed Air Sensitive
Procent renhed ≥98%