Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-cystein, 98+%
Description
L-Cystein bruges som forløber i fødevarer, farmaceutiske produkter og produkter til personlig pleje. Det er aktivt involveret i produktionen af smagsstoffer såsom kødsmag opnået ved at reagere med sukker. Anvendes også til spaltning af disulfidbindinger i hårets keratin. Det spiller en vigtig rolle som et nøgleråmateriale til fremstilling af N-acetyl-L-cystein, S-carboxymethyl-L-cystein og L-cysteinbase. Dets derivat, N-acetyl-L-cystein, bruges som et kosttilskud. Det virker som en modgift mod acetaminophen overdosis og forhindrer leversvigt. Det beskytter nerverne mod oxidation og forhindrer derved sygdomme som Alzheimers og Parkinsons. Da den er en essentiel aminosyre, bruges den som dyrefoder især til får, som er ansvarlig for væksten af uld.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
L-Cystein bruges som en forløber i fødevarer, farmaceutiske og personlige plejeprodukter. Det er aktivt involveret i produktionen af smagsstoffer såsom kødsmag opnået ved at reagere med sukker. Bruges også til spaltning af disulfidbindinger i hårets ′keratin. Det spiller en vigtig rolle som et nøgleråmateriale til fremstilling af N-acetyl-L-cystein, S-carboxymethyl-L-cystein og L-cysteinbase. Dets derivat, N-acetyl-L-cystein, bruges som et kosttilskud. Det virker som en modgift mod acetaminophen overdosis og forhindrer leversvigt. Det beskytter nerver mod oxidation og forhindrer derved sygdomme som ′Alzheimers og ′Parkinsons. Da den er en essentiel aminosyre, bruges den som dyrefoder især til får, som er ansvarlig for væksten af uld.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, eddikesyre og vandig ammoniak. Uopløseligt i ether, acetone, ethylacetat, benzen, carbondisulfid og
carbontetrachlorid
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L-Cysteine |
| Smeltepunkt | ∽220 °C (dekomponering) |
| Beilstein | 1721408 |
| Merck Index | 14,2781 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol, eddikesyre og vandbaseret ammoniak. Uopløseligt i ether, acetone, ethylacetat, benzen, kulstofdisulfid og kulstoftetrachlorid |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 121.16 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Procent renhed | ≥98% |