missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Cysteine-3,3-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cysteine-3,3-d2 |
| CAS | 130633-02-2 |
| Molekylær formel | C3 D2 H5 N O2 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | L-Cysteine-3,3-D2 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(S)[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-3,3-dideuterio-3-sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.171 |
| Formel vægt | 123.032 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?