Få mere at vide
L-Cysteine-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cysteine-15N |
| CAS | 204523-09-1 |
| Molekylær formel | C3H715NO2S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic-15N Acid, (R)-Cysteine-15N, 2-Amino-3-mercaptopropionic-15N Acid, Cystein, Cysteine-15N, Half-cystine-15N, L-(+)-Cysteine-15N, 3-Mercapto-L-alanine-15N, L-Cys-15N, Thioserine-15N, beta-Mercaptoalanine-15N, H-Cys-OH-15N; |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i4+1 |
| SMIL | [15NH2][C@@H](CS)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-(15N)azanyl-3-sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.15 |
| Formel vægt | 122.0168 |