Få mere at vide
L-Cysteine-13C3,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cysteine-13C3,15N |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1 |