missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Cysteine-1-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cysteine-1-13C |
| CAS | 224054-24-4 |
| Molekylær formel | 13C C2 H7 N O2 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic-1-13C Acid, (R)-Cysteine-1-13C, 2-Amino-3-mercaptopropionic-1-13C Acid, Cystein-1-13C, Cysteine-1-13C, E 920-1-13C, Half-cystine-1-13C, L-(+)-Cysteine-1-13C, 3-Mercapto-L-alanine-1-13C, L-Cys-1-13C, NSC 8746-1-13C, Thioserine-1-13C, β-Mercaptoalanine-1-13C, H-Cys-OH-1-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1 |
| SMIL | N[C@@H](CS)[13C](=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-sulfanyl(1^{13}C)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.15 |
| Formel vægt | 122.0231 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?