Få mere at vide
L-Cysteic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cysteic acid |
| CAS | 498-40-8 |
| Molekylær formel | C3 H7 N O5 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Cysteic acid, L-3-sulfo-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO5S/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9)/t2-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](CS(=O)(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-3-sulfopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.16 |
| Formel vægt | 169.0045 |