Få mere at vide
L-Cysteic Acid Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cysteic Acid Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO5S.H2O/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9);1H2/t2-;/m0./s1 |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 187.0151 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |