Få mere at vide
L-cysteinsyre monohydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15216038 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15216038 10 g 10g
15226038 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15216038 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452840100
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23537-25-9
Molekylær formel C3H6NO5S
Molekylvægt (g/mol) 168.14
MDL nummer MFCD00149544
InChI nøgle XVOYSCVBGLVSOL-REOHCLBHSA-M
Synonym l-cysteic acid monohydrate, unii-vn8x20t18r, cysteic acid monohydrate, l, r-2-amino-3-sulfopropanoic acid hydrate, l-alanine, 3-sulfo-, monohydrate, cysteinesulfonic acid hydrate, h-cys o 2-oh.h2o, l-cysteic acid hydrate, l-cysteic acid monohydrate mi, alanine, 3-sulfo-, monohydrate, l
PubChem CID 12308854
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-sulfopropansyre;hydrat
SMIL [NH3+][C@@H](CS([O-])(=O)=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteic acid monohydrate
Smeltepunkt 253.0°C to 254.5°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min
Lineær formel HO3SCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Mængde 10 g
Specifik rotationstilstand + 8.00 (20.00°C c=5, H2O)
Specifik rotation + 8.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 187.17
Procent renhed 99%