Få mere at vide
L-cysteinsyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11995731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11995731 10 g 10g
11905741 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 226120100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 498-40-8 | C3H7NO5S | 169.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-40-8
Molekylær formel C3H7NO5S
Molekylvægt (g/mol) 169.15
MDL nummer MFCD00007524
InChI nøgle XVOYSCVBGLVSOL-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-cysteic acid, cysteinesulfonic acid, l-alanine, 3-sulfo, 3-sulfo-l-alanine, cysteic acid, l, r-2-amino-3-sulfopropanoic acid, cysteic acid van, l-cysteate, cysteinic acid, cysteric acid
PubChem CID 72886
ChEBI CHEBI:17285
SMIL NC(CS(O)(=O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteic acid
Smeltepunkt 267.0°C to 269.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Lineær formel HO3SCH2CH(NH2)CO2H
Mængde 10 g
Beilstein 04,533
Merck Index 15,2777
Specifik rotation 8.3
Opløselighedsinformation (5% in water) Clear colorless
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-sulfopropanoic acid
Formel vægt 169.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Cysteic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.