Få mere at vide
L-(+)-Cystathionine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cystathionine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m0/s1 |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 222.0674 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |