Få mere at vide
L-Cycloserine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cycloserine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 102.0429 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |