Få mere at vide
L-Cycloserine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494547
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16494547 50 mg -
16478668 10 mg 10mg
16448626 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16494547 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1122
MedChemExpress L-Cycloserine ((S)-4-Amino-3-isoxazolidone) irreversibly inhibits GABA pyridoxal 5′-phosphate-dependent aminitransferase in E.
L-Cycloserine ((S)-4-Amino-3-isoxazolidone) irreversibly inhibits GABA pyridoxal 5′-phosphate-dependent aminitransferase in E.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cycloserine
CAS 339-72-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C3H6N2O2
Mængde 50 mg
Synonym (S)-Cycloserine (S)-4-Amino-3-isoxazolidone
Opløselighedsinformation H2O : 13.33 mg/mL (130.57 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (122.44 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NOC[C@@H]1N
Molekylvægt (g/mol) 102.09
Formel vægt 102.09
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death