Få mere at vide
L-Cyclopentylglycin, 95%
Artikelnummer. 15439258
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439258 1 g 1g
15459258 250 mg 250mg
15449258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15439258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62776.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
CAS: 2521-84-8 | C7H13NO2 | 143,186 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2521-84-8
Molekylær formel C7H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 143.186
MDL nummer MFCD03788076
InChI nøgle XBPKRVHTESHFAA-LURJTMIESA-N
Synonym l-cyclopentylglycine, s-2-amino-2-cyclopentylacetic acid, 2-cyclopentyl-l-glycine, h-cyclopentyl-gly-oh, l-beta-cyclopentylglycine, 2s-amino cyclopentyl ethanoic acid, h-l-cpg-oh, s-2-cyclopentylglycine, s-amino-cyclopentyl-acetic acid, 2s-2-amino-2-cyclopentylacetic acid
PubChem CID 10374564
IUPAC navn (2S)-2-amino-2-cyclopentyleddikesyre
SMIL C1CCC(C1)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cyclopentylglycine
Mængde 1 g
Formel vægt 143.18
Procent renhed 95%