Få mere at vide
L-Citrulline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Citrulline |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1 |
| Formel vægt | 175.0957 |