Få mere at vide
L-Citrulline, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402529
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16402529 1 g
1 options
Artikelnummer. 16402529 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0391
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress L-Citrulline is an amino acid derived from ornithine in the catabolism of proline or glutamine and glutamate, or from l-arginine via arginine-citrulline pathway.
L-Citrulline is an amino acid derived from ornithine in the catabolism of proline or glutamine and glutamate, or from l-arginine via arginine-citrulline pathway.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Citrulline
CAS 372-75-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H13N3O3
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (285.40 mM)
SMIL N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 175.19
Mængde 1 g
Formel vægt 175.19
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism