Få mere at vide
L-Citrulline-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Citrulline-d6 |
| CAS | 1331908-61-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 2H6 H7 N3 O3 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | N5-(Aminocarbonyl)-L-ornithine-d6, Citrulline-d6, N5-Carbamoyl-L-ornithine-d6, NSC 27425-d6, Nδ-Carbamylornithine-d6, α-Amino-δ-ureidovaleric Acid-d6, δ-Ureidonorvaline-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i1D2,2D2,3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(NC(=O)N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-5-(carbamoylamino)-3,3,4,4,5,5-hexadeuteriopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.22 |
| Vis mere |