Få mere at vide
L(+)-Citrulline, 99%
Artikelnummer. 10550181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10550181 25 g Glasflaske 25g
10004013 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10550181 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110470250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 372-75-8 | C6H13N3O3 | 175.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-75-8
Molekylær formel C6H13N3O3
Molekylvægt (g/mol) 175.19
MDL nummer MFCD00064397
InChI nøgle RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
PubChem CID 9750
ChEBI CHEBI:16349
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-(carbamoylamino)pentansyre
SMIL NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Citrulline
Smeltepunkt 214°C
Farve Hvid
Antændelsesrest 0.1% max.
Tab ved tørring 0.3% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCONH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Mængde 25 g
Merck Index 15, 2330
Specifik rotation + 25.5
Opløselighedsinformation Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in methanol and ethanol
Transmission 95.0% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formel vægt 175.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller