Få mere at vide
L-citrullin, 99,3 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11413350 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413350 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11413350 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210139780
Kemiske identifikatorer
CAS 372-75-8
Molekylær formel C6H13N3O3
Molekylvægt (g/mol) 175.19
MDL nummer MFCD00064397
InChI nøgle RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
PubChem CID 9750
ChEBI CHEBI:16349
SMIL NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Citrulline
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99.3%
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-(carbamoylamino)pentansyre
Mængde 100 g
Formel vægt 175.19
Fysisk form Krystallinsk pulver