Få mere at vide
L-citrullin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440913
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440913 10 g 10g
11450913 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440913 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13316.09
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 372-75-8 | C6H13N3O3 | 175.19 g/mol
L-Citrullin, bruges som et vigtigt mellemprodukt i biosyntesen af nitrogenoxid fra L-arginin. Det bruges også som en ernæringsdrik og biokemisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Citrullin, bruges som et væsentligt mellemprodukt i biosyntesen af nitrogenoxid fra L-arginin. Det bruges også som en ernæringsdrik og biokemisk reagens.
Opløselighed Det er opløseligt i vand
.
Noter
Stabil under almindelige forhold. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-75-8
Molekylær formel C6H13N3O3
Molekylvægt (g/mol) 175.19
MDL nummer MFCD00064397
InChI nøgle RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
PubChem CID 9750
ChEBI CHEBI:16349
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-(carbamoylamino)pentansyre
SMIL NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Citrulline
Smeltepunkt 212°C to 214°C (decomposition)
Mængde 10 g
Beilstein 6055157
Merck Index 14,2331
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Optisk rotation +22° (c=2 in 1N HCl)
Formel vægt 175.19
Procent renhed 98%