missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Chicoric Acid, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498988
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498988 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16498988 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0457A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress L-Chicoric Acid ((-)-Chicoric acid) is a dicaffeoyltartaric acid and a potent, selective and reversible HIV-1 integrase inhibitor with an IC50 of ∼100 nM. L-Chicoric Acid inhibits HIV-1 replication in tissue culture.

L-Chicoric Acid ((-)-Chicoric acid) is a dicaffeoyltartaric acid and a potent, selective and reversible HIV-1 integrase inhibitor with an IC50 of ∼100 nM. L-Chicoric Acid inhibits HIV-1 replication in tissue culture.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Chicoric Acid
CAS 70831-56-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H18O12
Mængde 10 mg
Synonym (-)-Chicoric acid trans-Caffeoyltartaric acid
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (210.81 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O[C@@H](C(O)=O)[C@H](C(O)=O)OC(/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2.[Rotation(-)]
Molekylvægt (g/mol) 474.37
Formel vægt 474.37
Procent renhed 99.67%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.