Få mere at vide
Tocris Bioscience™ L-CCG-l
Beskrivelse
Potent group II metabotropic glutamate receptor agonist. More active than glutamate or (±)-trans-ACPD (Cat. No. 0187).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-CCG-l |
| CAS | 117857-93-9 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C6H9NO4 |
| Formel vægt | 159.14 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.141 |