Få mere at vide
L(-)-Carvone, 99%
Artikelnummer. 10498120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10498120 100 g Glasflaske 100g
10307620 5 g Glasflaske 5g
10041810 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10498120 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154591000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 6485-40-1 | C10H14O | 150.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6485-40-1
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.22
MDL nummer MFCD00001578
InChI nøgle ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Synonym --carvone, l-carvone, r---carvone, l--carvone, r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, 4r-carvone, levo-carvone, --p-mentha-6,8-dien-2-one, --r-carvone
PubChem CID 439570
ChEBI CHEBI:15400
IUPAC navn (5R)-2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-on
SMIL CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Carvone
Navn note 99+%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9580g/mL
Kogepunkt 227.0°C to 230.0°C
Flammepunkt 88°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4950 to 1.5020
Mængde 100 g
Beilstein 07, 157
Merck Index 14, 1874
Specifik vægtfylde 0.958
Specifik rotation − 57.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform,, propylene glycol and mineral oils, insoluble in glycerol
Formel vægt 150.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Carvone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.