Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L(-)-Carvone |
| Navn note | 99+% |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9580g/mL |
| Kogepunkt | 227,0 °C til 230,0 °C |
| Flammepunkt | 88 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,4950 til 1,5020 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- L(-)-Carvone
- Advarsel
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.